Kluczowe dokumenty
CLS431272
Corning® square bioassay dishes
without handles, not TC treated, square
Synonim(y):
danie kulturalne, naczynia do hodowli komórkowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.13
Materiały
polystyrene
polystyrene
square
sterylność
sterile; γ-irradiated
producent / nazwa handlowa
Corning 431272
Wysokość
18 mm
dł. × szerokość
245 mm × 245 mm
powierzchnia
500 cm2
Opis ogólny
  • Corning® square bioassay dishes are made from optically clear polystyrene.
  • Stacking bead design facilitate secure stacking and prevents slipping.
  • Compatible with automated colony picking instruments.
  • Certified nonpyrogenic dishes are supplied with lids.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)