Kluczowe dokumenty
CLS339801L
Pyrex® 47 mm microfiltration assembly
funnel capacity 1 L
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
glass housing
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning
pojemność lejka
1 L
śr. szyjki
33-41 mm
pojemność
1000 mL capacity
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)