WHA10451610
Whatman® pressure filtration devices
MD 142/5/3 Pressure filtration apparatus, stainless steel, 2200 mL infusion vessel, 142 mm
Synonim(y):
Z751278
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
stainless steel housing
Właściwości
2200 mL infusion vessel, 142 mm
opakowanie
pk of 1
producent / nazwa handlowa
Whatman 10451610
Whatman Article No. 28415692 (US reference)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Możliwa jest filtracja cieczy i gazów, w tym sterylna filtracja* surowic lub czysta filtracja mediów, które są trudne do filtrowania, zwłaszcza tych o dużej lepkości.
Cechy i korzyści
- Można stosować membrany, papier lub dyski filtracyjne z włókna szklanego.
- Czyszczenie i wymiana filtrów odbywa się w kilku krokach.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)