CLS3081150
Pyrex® small knob top desiccator
capacity 2.4 L, complete
Synonim(y):
akcesoria do wymiany sprzętu
About This Item
Kod UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
Corning 3081-150
Wysokość
252 mm
pojemność
2.4 L
śr. komory
81 mm
śr. wewn. kołnierza
172 mm
śr. płytki
140 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This 2.4 L Pyrex desiccator is designed for general analytical work. The sturdy knob makes the cover easy to handle.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3081150-1EA | 4061833875001 |