CLS11655
Corning® closed system bottle
capacity 250 mL, polystyrene, male Luer Lock, sterile
Synonim(y):
butelka do przechowywania, plastikowa butelka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene
round bottle
wide-mouth bottle
sterylność
sterile
Właściwości
cap
male Luer Lock
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 11655
śr. wewn. szyjki butelki
~42 mm
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wstępnie zmontowane nasadki transferowe mają dwa porty.
Jeden port jest zakończony filtrem 0,2 μm, a drugi jest chemicznie odporną, zgrzewalną elastyczną rurką, zakończoną męskim złączem Luer Lock. Rurka zanurzeniowa sięga aż do dna kolby, ułatwiając aseptyczne przenoszenie cieczy.
- Wykonane z optycznie przezroczystego polistyrenu
- Sterylizowane do SAL 10-6
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)