Kluczowe dokumenty
CLS11656
Corning® closed system bottle
capacity 250 mL, polystyrene, male MPC connector, sterile
Synonim(y):
zbiornik magazynowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
clear bottle
polystyrene
round bottle
wide-mouth bottle
sterylność
sterile
Właściwości
cap
male MPC connector
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 11656
pojemność
250 mL
Opis ogólny
Butelki Corning z polistyrenu są teraz dostępne jako rozwiązania dla systemów zamkniętych. Są one sterylne i dostarczane pojedynczo w podwójnych workach i wstępnie zmontowane.
Wstępnie zmontowane nasadki transferowe mają dwa porty.
Jeden port jest zakończony filtrem 0,2 μm, a drugi jest chemicznie odporną, zgrzewalną elastyczną rurką, zakończoną męskim złączem Luer Lock. Rurka zanurzeniowa sięga aż do dna kolby, ułatwiając aseptyczne przenoszenie cieczy.
  • Wykonane z optycznie przezroczystego polistyrenu
  • Sterylizowane do SAL 10-6
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)