CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
Synonim(y):
Plastic Laboratory Bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
sterylność
sterile
Właściwości
cap
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 11680
śr. wewn.
1/8 in. , C-Flex
śr. wewn. szyjki butelki
~42 mm
pojemność
1 L
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
filter male Luer lock/female Luer lock
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)