CTX TNA2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 98102213, rat brain, Neuronal (astrocyte)
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat brain
opakowanie
tube of 5 μg 98102213-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98102213-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal (astrocyte)
produkty
Alpha 2 macroglobulin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Astrocyt szczura, transfekowany
Opis linii komórkowej
Utworzony przez transfekcję kultur pierwotnych astrocytów z tkanki kory czołowej mózgu 1-dniowych szczurów rasy sprague-dawley konstruktem DNA zawierającym onkogenny wczesny region SV40. Kontrolę transkrypcji przeprowadzono przy użyciu ludzkiego promotora GFAP (pGFA-SV-TE) i promotora mysiej kinazy fosfoglicerynianowej (pPGK-neo). Klonowanie osiągnięto przy użyciu G418. Komórki są fenotypowo podobne do astrocytów typu 1. CTX TNA2 wykazuje 20% dodatnie barwienie dla białka kwasu fibrylarnego gleju (GFAP) i hamowany przez β alaninę mechanizm wychwytu o wysokim powinowactwie dla kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Produkcja α-2-makroglobuliny jest podobna do tej występującej w pierwotnych astrocytach, ale produkcja transferyny jest zmniejszona. Wykazano, że linia komórkowa nie wytwarza proenkefaliny A, galaktocebrozydu ani nie wykazuje ekspresji epitopów 04 lub A2B5 charakterystycznych dla astrocytów typu 2. Barwienie immunologiczne wykazało obecność antygenu SV40 T w ponad 95% komórek.
Zastosowanie
Badania nad rozwojem i biochemią ośrodkowego układu nerwowego.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 1mM Pirogronian sodu (NaP) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:8 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Podkulturę należy przeprowadzić zanim kolby staną się konfluentne, w przeciwnym razie komórki będą oddzielać się w arkuszach, zmniejszając skuteczność trypsyny.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)