Kluczowe dokumenty
LB7
98062312, human blood, Lymphoblastoid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
LB7, 98062312
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 98062312-DNA-5UG
pkg of vial of cells 98062312-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie limfocyty, normalne, transformowane EBV
Opis linii komórkowej
Powstały w wyniku transformacji EBV komórek jednojądrzastych z krwi obwodowej 51-letniego mężczyzny. Komórki T z próbki zostały wykorzystane jako normalna kontrola do badań naprawy DNA i analizy mutacji.
Zastosowanie
Badania toksyczności i mutacji hprt
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 4mM Glutamina + 200 μg/ml Pirogronian sodu (NaPy) + 15% HI-FBS.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9 x 100 000 komórek/ml, rozcieńczać co 1-2 dni do 3 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki tworzą pływające agregaty.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)