Kluczowe dokumenty
HL
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung
opakowanie
tube of 5 μg 96121720-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121720-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki fibroblast płucny
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa HL została utworzona z normalnej ludzkiej tkanki płucnej.
Zastosowanie
Badania starzenia się
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 8,10
D16S539: 12
D5S818: 12
D7S820: 10,11
THO1: 7,9.3
TPOX: 8
vWA: 14,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 10% FBS
Rutyna subkultury
Podziel subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3, tj. wysiewając 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)