Kluczowe dokumenty
SRP0356
Sigma-Aldrich
GSK3β active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
glycogen synthase kinase 3 beta
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥80% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
aktywność właściwa
≥500 pmol/min-μg
masa cząsteczkowa
73 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... GSK3B(2932)
Opis ogólny
Kinaza syntazy glikogenu 3β (GSK3β) jest jedną z dwóch izoform enzymu GSK3, z których obie są kodowane przez różne geny. Białko to jest głównie cytoplazmatyczne, ale jest również zlokalizowane w jądrze i mitochondriach. Jest to kinaza białkowo-serynowa. Białko to zawiera domenę kinazy białkowej w swoim rdzeniu i składa się z 482 aminokwasów o masie cząsteczkowej 46,712 Da. Wykazuje szeroki zakres ekspresji tkankowej z najwyższą ekspresją w mózgu.
Ludzka GSK3beta GenBank Accession No. NM_002093), pełnej długości z N-końcowym tagiem GST, MW=73 kDa, wyrażana w systemie ekspresji komórek Sf9 zakażonych bakulowirusem.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza syntazy glikogenu 3β (GSK3β) jest odpowiedzialna za szybki obrót cykliny D1 poprzez fosforylację na Thr-286. Działa jako negatywny regulator sygnalizacji Wnt podczas rozwoju embrionalnego i proliferacji komórek w dorosłych tkankach. Białko to fosforyluje i reguluje wiele białek, takich jak syntaza glikogenu, substrat receptora insuliny-1, aksyna i APC (gruczolakowata polipowatość jelita grubego). Wykazano również, że białko to oddziałuje z wieloma białkami związanymi z chorobą Alzheimera (AD).
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Sutherland et al.
The Biochemical journal, 296 ( Pt 1), 15-19 (1993-11-15)
The beta-isoform of glycogen synthase kinase-3 (GSK3 beta) isolated from rabbit skeletal muscle was inactivated 90-95% following incubation with MgATP and either MAP kinase-activated protein kinase-1 (MAPKAP kinase-1, also termed RSK-2) or p70 S6 kinase (p70S6K), and re-activated with protein
B R Sperber et al.
Neuroscience letters, 197(2), 149-153 (1995-09-08)
Hyperphosphorylated tau protein is the major constituent of the paired helical filament (PHF), the major fibrous component of the neurofibrillary lesions of Alzheimer's disease (AD). Hyperphosphorylation of tau is believed to be the critical event that leads to filament assembly.
C A Grimes et al.
Progress in neurobiology, 65(4), 391-426 (2001-08-31)
Glycogen synthase kinase-3beta (GSK3beta) is a fascinating enzyme with an astoundingly diverse number of actions in intracellular signaling systems. GSK3beta activity is regulated by serine (inhibitory) and tyrosine (stimulatory) phosphorylation, by protein complex formation, and by its intracellular localization. GSK3beta
Richard S Jope et al.
Trends in biochemical sciences, 29(2), 95-102 (2004-04-23)
Glycogen synthase kinase-3 (GSK3) is now recognized as a key component of a surprisingly large number of cellular processes and diseases. Several mechanisms play a part in controlling the actions of GSK3, including phosphorylation, protein complex formation, and subcellular distribution.
J A Diehl et al.
Genes & development, 12(22), 3499-3511 (1998-12-01)
The activities of cyclin D-dependent kinases serve to integrate extracellular signaling during G1 phase with the cell-cycle engine that regulates DNA replication and mitosis. Induction of D-type cyclins and their assembly into holoenzyme complexes depend on mitogen stimulation. Conversely, the