Kluczowe dokumenty
L-41 (pochodna HeLa)
96121716, human cervix, Epithelial-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
L-41 (pochodna HeLa), 96121716
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 96121716-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121716-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa L41 została utworzona poprzez klonowanie linii J96, która pierwotnie pochodziła ze szpiku kostnego dziecka chorego na białaczkę. Stwierdzono jednak, że jest ona nieodróżnialna od Hela poprzez profilowanie DNA STR PCR, dlatego też linia komórkowa powinna być uważana za pochodzącą od HeLa. Linia komórkowa L41 została poddana eradykacji mykoplazmy w ECACC. Pochodzenie etniczne: Czarny.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 lub DMEM + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Podziel subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:3 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)