Kluczowe dokumenty
NCI-H510A
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human lung (adrenal metastasis)
opakowanie
tube of 5 μg 96020944-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020944-1VL
tryb wzrostu
Adherent/aggregates in suspension
kariotyp
Hypotriploid; modal number = 54; range = 46 to 57. Twenty to 25 marker chromosomes common to all cells. These include t(13q21q), der(1)t(1;21)(p36.1;q11), der(7)t(7;7)(p22;q22), 11p+, 12p+, and 15p+.
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak płuc, przerzuty do nadnerczy
Opis linii komórkowej
Linia komórkowa NCI-H510A została uzyskana przez D. Carneya, A.F. Gazdara i współpracowników w 1982 roku z przerzutu do nadnercza u dorosłego, 56-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki wytwarzają łatwo wykrywalne mRNA p53 na poziomach porównywalnych do tych w normalnej tkance płucnej. Linia nie wykazuje żadnych poważnych strukturalnych nieprawidłowości DNA. Komórki wykazują podwyższony poziom czterech biochemicznych markerów drobnokomórkowego raka płuca (SCLC), tj. enolazy swoistej dla neuronów, izoenzymu mózgowej kinazy kreatynowej, dekarboksylazy L-DOPA i immunoreaktywności podobnej do bombezyny. Ta linia komórkowa jest nowotworotwórcza u nagich myszy (komórki tworzą guzy do przeszczepu o typowej histologii raka drobnokomórkowego).
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku od 1:3 do 1:8, tj. wysiewać przy 2-4x10 000 komórek/cm2; 5%CO2; 37°C. Ta linia komórkowa rośnie jako mieszanina komórek w zawiesinie i komórek przylegających. Podhodowle można przygotować poprzez zeskrobanie przylegających komórek do pożywki,
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)