Kluczowe dokumenty
HSG (pochodna HeLa)
95031024, human cervix, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
HSG (pochodna HeLa), 95031024
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 95031024-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95031024-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
EGF, TGF-beta
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy
Opis linii komórkowej
Pierwotnie uważano, że linia komórkowa HSG pochodzi z ludzkiego gruczołu podżuchwowego 54-letniego Japończyka. Od tego czasu stwierdzono, że linia komórkowa jest nieodróżnialna od HeLa za pomocą profilowania DNA STR PCR. Dlatego linia komórkowa powinna być uważana za pochodzącą od HeLa. Pochodzenie etniczne: Czarny.
pożywka hodowlana
MEM +2mM Glutaminy +1% Aminokwasów Niezbędnych (NEAA) + 10% Surowicy Cieląt Nowonarodzonych (NBCS).
Rutyna subkultury
Podzielić konfluentne kultury 1:4 do 1:10, tj. wysiewać przy 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2, 37°C
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)