Kluczowe dokumenty
MAT-Lu
94102735, rat prostate, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
MAT-Lu, 94102735
pochodzenie biologiczne
rat prostate
opakowanie
tube of 5 μg 94102735-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94102735-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Modal no. 85
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Gruczolakorak grzbietowej części gruczołu krokowego szczura
Opis linii komórkowej
MAT-Lu jest jedną z wielu linii komórkowych przeszczepialnych guzów prostaty pochodzących ze spontanicznego szczurzego raka prostaty Dunning R-3327. Linia komórkowa MAT-Lu została wyprowadzona z przerzutowego guza anaplastycznego z przerzutami do płuc (=MAT-Lu) i jest niezależna od androgenów.
Zastosowanie
Badania kancerogenezy, analiza cytogenetyczna
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 250nM Deksametazon (DXMT) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:10 do 1:20, tj. wysiać 2-4x1000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)