AT-2.1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat prostate (ventral)
opakowanie
tube of 5 μg 94101450-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101450-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rak prostaty u szczurów
Opis linii komórkowej
AT-2.1 został opracowany poprzez pasażowanie in vivo szczurzego raka prostaty Dunning R-3327. Wyprodukowano serię innych linii komórkowych, które mają wspólną cechę z Dunning R-3327 i AT-2.1 - zmianę strukturalną w chromosomie 4 obejmującą translokację.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 250nM Deksametazon (DXMT) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiewając 1-4x10 000 komórek/ml. Komórki można łatwo usunąć z monowarstwy mechanicznie, jednak można użyć 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)