Kluczowe dokumenty
SR-4987
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94102704, mouse bone, Fibroblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse bone
opakowanie
tube of 5 μg 94102704-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94102704-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Macrophage colony stimulating factor (M-MCF)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Komórki zrębowe szpiku kostnego myszy
Opis linii komórkowej
Linia komórek zrębowych pochodzących ze szpiku kostnego utworzona przez A. Pessinę w 1987 r. z normalnej samicy 5-miesięcznej myszy. Hodowlę szpiku kostnego poddano działaniu supernatantu z komórek Y1, które aktywnie wytwarzają wirusowe cząsteczki C (MuLV). Ta fibroblastopodobna linia komórkowa wytwarza czynnik stymulujący kolonie makrofagów (M-MCF) i wykazuje wysoką wrażliwość na czynnik wzrostu fibroblastów (FGF) w testach klonogennych. Komórki te wytwarzają mięsaki u myszy syngenicznych, a ich czas podwojenia wynosi 14,7 godziny.
pożywka hodowlana
McCoy's 5a + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:8, tj. wysiać 1-2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)