Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SCC468
Sigma-Aldrich
T24T Human Bladder Carcinoma Cell Line
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.81
Nazwa produktu
T24T Human Bladder Carcinoma Cell Line,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
opakowanie
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
producent / nazwa handlowa
Millipore
tryb wzrostu
N/A
metody
cell analysis: suitable
Warunki transportu
liquid nitrogen
temp. przechowywania
−196°C
Zastosowanie
Każda fiolka zawiera ≥1X10⁶ żywych komórek. Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services. Komórki są zweryfikowane jako pochodzące od ludzi i ujemne pod kątem zanieczyszczenia międzygatunkowego od myszy, szczurów, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), zgodnie z oceną panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services Komórki są ujemne pod kątem zanieczyszczenia mykoplazmą.
Rak pęcherza moczowego wywodzi się z nabłonka pokrywającego wewnętrzną powierzchnię pęcherza moczowego. Najczęstszym typem jest rak urotelialny lub przejściowokomórkowy (1). Większość nowo zdiagnozowanych przypadków (75%) ma charakter nieinwazyjny, jeśli guz staje się inwazyjny, istnieje większe prawdopodobieństwo przerzutów do węzłów chłonnych i innych narządów. W guzach nieinwazyjnych zidentyfikowano dwie powszechne zmiany, delecję chromosomu 9 i mutację punktową w FGFR3 (receptor czynnika wzrostu fibroblastów 3) (2). Mutacje aktywujące w członkach rodziny genów RAS są również powszechne w raku pęcherza moczowego i szacuje się, że aktywacja szlaku RAS-MAPK może przyczyniać się do ponad 80% przypadków nieinwazyjnych (1). Utrata funkcji genów supresorowych nowotworu, takich jak TP53 i RB1, jest powszechna w przypadkach choroby inwazyjnej (1). Po postawieniu diagnozy pacjent wymaga resekcji guza, a w przypadku choroby inwazyjnej stosuje się również chemioterapię. Oryginalna linia komórkowa T24 została wykorzystana do badania biologii nowotworów pęcherza moczowego, ale ma pewne ograniczenia, ponieważ nie wykazuje aktywności nowotworowej po wstrzyknięciu myszom z obniżoną odpornością. W przeciwieństwie do tego, T24T ma zwiększoną zdolność do tworzenia przerzutów podczas testów in vivo i wykazuje wyższy poziom ekspresji HRAS mRNA (3). Zwiększona aktywność HRAS prowadzi do demontażu ogniskowej adhezji i utraty CDH1 i b-kateniny z połączeń międzykomórkowych (3). Wzrost hamujący kontakt jest zmniejszony w T24T w porównaniu z T24 (3). Dodatkowo, T24T nie hamuje swojej aktywności ruchowej przy wyższej gęstości, tak jak robi to T24. Linia komórkowa T24 została wygenerowana z inwazyjnego ludzkiego raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego (4). T24T jest pochodną T24. 1. Nat Rev Dis Primers 2017, 3: 17022. 2. Int J Cancer 2006, 119(5): 1212-1215. 3. Genes Chromosomes Cancer 2000, 27(3): 252-263. 4. Int J Cancer 1973, 11(3): 765-773.
Cechy i korzyści
Linia komórkowa ludzkiego raka pęcherza moczowego T24T jest użytecznym modelem do badania przerzutowego raka pęcherza moczowego.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Inne uwagi
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2