Kluczowe dokumenty
HS120196
Cardboard Slide Tray
Holds 20 x slides 76x26 mm, red (trim)
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
Materiały
cardboard
red (trim)
Właściwości
Holds 20 x slides 76x26 mm
opakowanie
case of 72 trays
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120196
dł. × szer. × wys.
208 × 341 × 9 mm
Cechy i korzyści
  • Łatwe porządkowanie slajdów dzięki indeksowi na przedniej okładce, który odpowiada siatce numerów wewnątrz.
  • Wgłębienia na szkiełka i wewnętrzne pokrywy chronią próbki. Szkiełka nie mogą być dotykane, gdy pokrywa jest zamknięta, co zmniejsza zanieczyszczenie.
  • Przednie klapki ochronne są przymocowane trwałą taśmą do wielokrotnego użytku. Klapki można złożyć płasko pod uchwytem na szkiełka, aby zaoszczędzić miejsce podczas użytkowania.
  • Nacięcie na kciuk w przegródkach na szkiełka umożliwia łatwe wyjmowanie szkiełek przy lekkim nacisku na jeden koniec
  • Uchwyt komory wykonany jest z podwójnej warstwy gęsto sprasowanej tektury. Pokrywa jest wykonana z jednowarstwowej tektury
  • Jednorazowego użytku
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)