Kluczowe dokumenty
TFT B1
94102701, Reactivity: Anti-Ricin β-chains
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/5 (clone of SP2/0 Ag-14)
Reaktywność
Anti-Ricin β-chains
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/5 x śledziona myszy BALB/c immunizowana łańcuchem ß rycyny
Opis linii komórkowej
Wytwarza przeciwciało monoklonalne (IgG1), które reaguje z łańcuchem ß toksyny roślinnej rycyny.
Immunogen
Łańcuch ß rycyny
Zastosowanie
Został użyty w protokole oczyszczania łańcuchów α (A1 i A2) rycyny przy minimalnym zanieczyszczeniu krzyżowym w celu przygotowania immunotoksyn.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w temperaturze od 100 000 do 1 000 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)