MABF2154
Anti-Ricin B Chain Antibody, clone RBC11
clone RBC11, from mouse
Synonim(y):
RBC
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RBC11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Ricinus communis
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: A representative lot detected Ricin B chain in ELISA applications (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8; Simon, S., et. al. (2015). Toxins (Basel) 7(12):4967-86).
Inflammation & Immunology
Jakość
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected Ricin B chain in an indirect ELISA.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1