ABN185
Anti-alpha B-crystallin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Alpha-crystallin B chain, Alpha(B)-crystallin, Heat shock protein beta-5, Renal carcinoma antigen NY-REN-27, Rosenthal fiber component
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
bovine, human, rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
horse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Cryab(281719)
human ... CRYAB(1410)
mouse ... Cryab(12955)
rat ... Cryab(25420)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blot analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Alpha-crystallin B chain in 10 µg of human kidney and calf kidney tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Jakość
Western Blot analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected Alpha-crystallin B chain in 10 µg of bovine calf lens tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Bovine calf lens, human kidney and calf kidney tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1