HeLa DH
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 96112022-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96112022-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy
Opis linii komórkowej
Komórki HeLa DH są typem dzikim, który został użyty do testów transfekcji koneksyną i późniejszej analizy przepuszczalności i tworzenia połączeń szczelinowych. Typ dziki wykazuje stabilne potencjały błonowe, bardzo niską przewodność złącza szczelinowego i wysoką stabilność w pomiarach podwójnego patch-clamp całej komórki. Płytki połączeń szczelinowych nie zostały wykryte, ale przy użyciu przeciwciała skierowanego przeciwko koneksynie 45 zidentyfikowano kanały połączeń szczelinowych jako rozproszone cząsteczki w nietypowych obszarach połączeń szczelinowych.
Zastosowanie
Testy transfekcji.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:8, tj. wysiewać przy 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)