PD5
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Porcine kidney
opakowanie
tube of 5 μg 93120830-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120830-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka wieprzowa
Opis linii komórkowej
PD5 może być stosowany do badania zależności antygenowej między wirusem zakaźnego zapalenia żołądka i jelit (TGEV), wirusem zakaźnego zapalenia otrzewnej kotów (FIPV) i koronawirusem psów (CCV) na poziomie poszczególnych polipeptydów wirusowych.
Zastosowanie
Badania nad wirusami, w szczególności koronawirusami
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)