Kluczowe dokumenty
PORTHOS
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Porcine thyroid
opakowanie
tube of 5 μg 93122323-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93122323-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Thyroglobulin, plasminogen activator (u-PA)
receptory
Thyrotropin, insulin, Insulin Growth Factor (IGF-1), hydrocortisone
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Świński nabłonek tarczycy
Opis linii komórkowej
Pochodzą ze świńskiej tarczycy. Komórki zostały przystosowane do wzrostu w pożywce o niskiej zawartości surowicy (0,1%).
Zastosowanie
Regulacja metabolizmu komórek tarczycy
pożywka hodowlana
Click:RPMI (1:1) + 10μg/ml insuliny + 10mM hydrokortyzonu + 5μg/ml transferyny + 10ng/ml octanu glicylo-L-histydylo-L-lizyny + 10ng/ml somatostatyny + 10mU/ml hormonu stymulującego tarczycę (TSH) + 2mM glutaminy + 0,1% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 wysiewając 2 x 10 4 komórek/cm2 przy użyciu 0,05% trypsyny/0,025% EDTA w soli fizjologicznej Puck F; 2,5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)