Kluczowe dokumenty
ESK-4
93120821, Porcine kidney, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
ESK-4, 93120821
pochodzenie biologiczne
Porcine kidney
opakowanie
tube of 5 μg 93120821-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120821-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka wieprzowa
Opis linii komórkowej
Normalna diploidalna linia komórkowa pochodząca z zarodka samicy świni. Komórki są podatne na wirus biegunki wirusowej bydła.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:2, tj. wysiać 4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)