Kluczowe dokumenty
IPI-1
93100621, Porcine intestine, Fibroblast-like
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
IPI-1, 93100621
pochodzenie biologiczne
Porcine intestine
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Heteroploid
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Boar Miniature male ileum, SV40 transformed
Opis linii komórkowej
Fibroblast cell line derived from the ileum of an adult histocompatible miniature male boar. Transformed by SV40 plasmid pSV3-neo.
Zastosowanie
Potential feeder cell line for the recovery of epithelial cells isolated from the small intestine.
pożywka hodowlana
DMEM + 4mM Glutamine + 0.024IU/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)