Kluczowe dokumenty
MOH (TOU II-3)
93093002, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
human blood
tryb wzrostu:
Suspension
kariotyp:
Not specified
morfologia:
Lymphoblast
produkty:
Not specified
receptory:
Not specified
powiązane choroby:
cancer
Nazwa produktu
MOH (TOU II-3), 93093002
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human B lymphocyte, EBV transformed
Opis linii komórkowej
Peripheral blood lymphocytes from a male Tunisian immortalised by EBV transformation. The cell line contains the following deletions in the human immunoglobulin heavy chain constant region locus: deletion I (G1-EP1-A1-GP-G2-G4) and deletion II (EP1-A1-GP). Gm-Am phenotype: Gmb:-;A2m2/Gmg;za;.A2m2. The absence of G2m allotypes due to the deletion of the IGHG2 gene.
Zastosowanie
Molecular and immunological analysis of gene deletions
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)