RPMI 6666
87081807, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
RPMI 6666, 87081807
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46
morfologia
Lymphoblast
produkty
Immunoglobulin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki limfoblast rasy kaukaskiej, choroba Hodgkinsa
Opis linii komórkowej
Pochodzi od 29-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej z chorobą Hodgkina. Jedna z wielu stałych linii pochodzących z leukocytów krwi obwodowej dawców z nowotworami złośliwymi i bez nich. Ma EBV związany z komórkami i wytwarza immunoglobuliny. Początkowo uważano, że ta linia komórkowa pochodzi z chłoniaka Hodgkina, ale obecnie wiadomo, że jest to EBV-dodatnia linia komórek limfoblastoidalnych B.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)