Kluczowe dokumenty
COLO 858
93052613, human skin, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
COLO 858, 93052613
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 93052613-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93052613-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Czerniak ludzki
Opis linii komórkowej
COLO 839 (numer katalogowy Sigma 93051119), COLO 858 (numer katalogowy Sigma 93052613) i COLO 857 (numer katalogowy Sigma 93051120) pochodzą od tego samego 43-letniego mężczyzny z czerniakiem złośliwym (patrz referencje poniżej). Zostało to potwierdzone przez profilowanie STR. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas testowania w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 13
D5S818: 11
D7S820: 8,10
THO1: 10
TPOX: 8,11
vWA: 17,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 37°C; 5%CO2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)