PCC100C05C
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
pore size 100 kDa, C Screen, 0.5 m2 with AseptiQuik® G Connectors
Synonim(y):
Pellicon® Capsule with Ultracel® Membrane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
EPDM rubber seal
PPO/PS blend (core)
PPO/PS blend housing
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
epoxy adhesive
polyester screen
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
sterylność
sterile; γ-irradiated
linia produktu
Pellicon®
warunki przechowywania
room temperature (15-30°C)
Parametry
4-6 L/min-m2 flow rate
45 psi max. transmembrane pressure (3.1 bar) at 4-30 °C (Forward)
75 psi max. inlet pressure (5.1 bar) at 4 - 30 °C
metody
ultrafiltration: suitable
Długość
41.1 cm (16.2 in.)
Średnica
5.7 cm (2.3 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.5 m2
rozmiar ekranu
, Type C screen (coarse screen)
pojemność
130 mL , in feed channel
139 mL , in permeate channel
zanieczyszczenia
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
macierz
Ultracel®
wielkość porów
100 kDa
zakres pH
2-13
dopasowywanie
inlet/outlet connection (Feed: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Permeate: AseptiQuik® G Connector)
inlet/outlet connection (Retentate: AseptiQuik® G Connector)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Gamma sterilized and preservative-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capsule - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Opakowanie
Inne uwagi
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Informacje prawne
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Produkty
Nasz przegląd skalowalnej filtracji w przepływie stycznym do produkcji wektorów wirusowych dostarczy kluczowych rozważań na temat opracowywania i optymalizacji procesu końcowego.