Kluczowe dokumenty
CHH-1
92110412, fish cardiovascular , Not specified
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
fish cardiovascular
tryb wzrostu:
Adherent
kariotyp:
Not specified
morfologia:
Not specified
produkty:
Not specified
receptory:
Not specified
Nazwa produktu
CHH-1, 92110412
pochodzenie biologiczne
fish cardiovascular
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Fish Chum heart
Opis linii komórkowej
Established from normal heart tissue from a juvenile Onchorhynchus keta. Cells are susceptible to a wide range of fish viruses.
Zastosowanie
Aquatic viral studies
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 24°C. Fish cell lines detach easily during transit if the culture is too young. After resuscitation split cells 1:3 to 1:4 and culture for at least one week with 1-2 medi
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)