Kluczowe dokumenty
AFRC MAC 24
Reactivity: Anti-LDL, rabbit, 92102337
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
LOU rat spleen
Szpiczak
Y3
Reaktywność
Anti-LDL, rabbit
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szczur Y3 x Szczur LOU śledziona
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko króliczym lipoproteinom o niskiej gęstości (LDL) i wykazuje 11-34% reaktywności z mysim LDL.
Immunogen
Królicze lipoproteiny o niskiej gęstości
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowlę w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki te wymagają mysich śledzionowych warstw odżywczych po resuscytacji
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)