Kluczowe dokumenty
HUMANCD19-0002069
Sigma-Aldrich
Zamrożone ludzkie prawidłowe komórki B CD19+
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Synonim(y):
Komórki B, Komórki CD19, Komórki odpornościowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
Zamrożone ludzkie prawidłowe komórki B CD19+, 10 Million Cells/per vial
pochodzenie biologiczne
human peripheral blood (CD19+ B Cells)
Poziom jakości
Formularz
frozen liquid
opakowanie
vial of 10 Million cells
producent / nazwa handlowa
BioIVT
metody
cell culture | mammalian: suitable
kolor
cloudy
temp. przechowywania
-140 to -196°C
Opis ogólny
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Mamy przyjemność zaoferować te produkty od BioIVT.
Komórki B są podzbiorem limfocytów, które są składnikiem odpowiedzi humoralnej w odporności adaptacyjnej i wydzielają przeciwciała. Komórki B działają również jako komórki prezentujące antygen. Komórki B CD19+ obejmują wczesne etapy różnicowania komórek B. Komórki B CD19+ są oddzielane od komórek jednojądrzastych poprzez separację immunomagnetyczną.
Używane do różnych zastosowań, komórki B są często wykorzystywane do odkrywania/rozwoju leków, walidacji/rozwoju testów i innych zastosowań immunologicznych.
Opakowanie
10 milionów komórek na fiolkę
Inne uwagi
Rozmrozić przed użyciem.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)