Kluczowe dokumenty
COLO 320 DMF
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93051118, human colon, Round & Refractile
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human colon
opakowanie
tube of 5 μg 93051118-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93051118-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Round & Refractile
produkty
Norepinephrine, epinephrine, serotonin, adrenocorticotropic, parathyroid hormones
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak okrężnicy
Opis linii komórkowej
Pochodzi z biopsji raka okrężnicy u 55-letniej kobiety.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Tworzą skupiska w zawiesinie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)