7R2/A4
from Mouse x Mouse Hybridoma, 92030601, Reactivity Anti-interferon gamma, human )
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 92030601-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92030601-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
P3X63Ag8
Reaktywność
Anti-interferon gamma, human
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz P3X63Ag8 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
To silnie neutralizujące przeciwciało jest skierowane przeciwko pochodzącym z ludzkich limfocytów i rekombinowanym formom IFN gamma. Nie występuje reakcja krzyżowa z IFN alfa lub IFN beta.
Immunogen
Rekombinowany ludzki interferon gamma (pochodzący z E. coli, nieglikozylowany)
Zastosowanie
Not specified
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki uwalniania: Wszyscy klienci są zobowiązani do wypełnienia formularza autoryzacji uwolnienia linii komórkowej.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)