About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
A-72, 89050908
pochodzenie biologiczne
dog thigh
opakowanie
tube of 5 μg 89050908-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89050908-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nowotwór u psów rasy golden retriever
Opis linii komórkowej
Pochodzi z guza uda (nieznana histologia) 8-letniego golden retrievera, u którego wcześniej występował gruczolakorak sutka. Wrażliwy na psie koronawirusy, psie wirusy Ad typu I i II, psie wirusy opryszczki, psie wirusy parainfluenzy i psie wirusy parvo.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: Canine corona-, Ad I i II, parainfluenza, herpes i parvo- wirusy
pożywka hodowlana
L15 + 2mM Glutaminy + 10% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiewać 2-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 0,02% EDTA; 37°C.CO2 jest szkodliwy; konieczna jest swobodna wymiana gazowa z powietrzem atmosferycznym.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)