Kluczowe dokumenty
DH82
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94062922, dog blood, Macrophage
Synonim(y):
Linia komórkowa DH82
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
dog blood
opakowanie
tube of 5 μg 94062922-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94062922-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Macrophage
produkty
Not specified
receptory
FC-gamma receptors
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Psie monocyty-makrofagi
Opis linii komórkowej
Pochodzi od dziesięcioletniego samca golden retrievera ze złośliwą histiocytozą. Komórki mają morfologię podobną do makrofagów i są zdolne do fagocytozy cząstek lateksu. Są dodatnie dla receptorów Fc-gamma i ujemne dla receptorów Fc-mu i C3b. Komórki DH82 nie produkują IL-1.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 15% płodowej surowicy bydlęcej (FBS) (inaktywowanej termicznie).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze 3-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Komórki są podatne na przywieranie i można je usunąć za pomocą 0,02% EDTA.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)