Linia komórkowa OX-62
91061805, Reactivity: Anti- dendritic cells, rat
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS0/U
Reaktywność
Anti-dendritic cells, rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS0/U x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało reaguje z heterodimerami 120 i 150 kDa, które prawdopodobnie należą do superrodziny integryn.
Immunogen
Komórki dendrytyczne szczura
Zastosowanie
Użyteczny marker w oczyszczaniu szczurzych komórek welonowych o biochemicznych właściwościach integryny
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze 5x10 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. (Osiągnięcie 5x100 000 komórek/ml zajmuje 3-4 dni).
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)