H25B10
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 90120615-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90120615-1VL
ImmunoDon
Mouse spleen
Szpiczak
NS1
Reaktywność
Anti-Hepatitis B Surface Antigen
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS1 x śledziona myszy
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B.
Immunogen
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
Zastosowanie
Immunochiognoza
pożywka hodowlana
DMEM + 2 mM glutaminy + 15% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)