MABX8271
Anti-Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Antibody, (1mg)
clone 1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Hepatitis B surface antigen
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
hepatitis B virus (surface antigen), virus
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG1
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Infectious Diseases