MAB16988
Anti-Hepatitis B Virus Antibody, core Antigen, clone C1-5, a.a. 74-89
ascites fluid, clone C1-5, Chemicon®
Synonim(y):
HBcAg
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C1-5, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, avian
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES:
Cross-reacts with woodchuck hepatitis virus core antigen (WHcAg), but not with duck hepatitis B virus core antigen (DHcAg).
Immunogen
Zastosowanie
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1