Kluczowe dokumenty
SAB4301803
Sigma-Aldrich
Anty-TIA1
affinity isolated antibody
Synonim(y):
TIA-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1: 100-250
western blot: 1:500-1:2000
nr dostępu
BC015944
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TIA1(7072)
Immunogen
Białko fuzyjne o pełnej długości
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Królicze IgG w pH 7,4 PBS, 0,05% NaN3, 40% glicerolu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Triana Amen et al.
Molecular biology of the cell, 32(21), ar18-ar18 (2021-08-26)
Stress granules (SGs) are ribonucleoprotein functional condensates that form under stress conditions in all eukaryotic cells. Although their stress-survival function is far from clear, SGs have been implicated in the regulation of many vital cellular pathways. Consequently, SG dysfunction is
Triana Amen et al.
Cell reports, 35(11), 109237-109237 (2021-06-17)
The formation of stress granules (SGs) is an essential aspect of the cellular response to many kinds of stress, but its adaptive role is far from clear. SG dysfunction is implicated in aging-onset neurodegenerative diseases, prompting interest in their physiological