Kluczowe dokumenty
MABX8272
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg), (1 mg)
clone 2, from mouse
Synonim(y):
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
hepatitis B virus (surface antigen), virus
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
Novabiochem®
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgA
Opis ogólny
Obecność HBsAg, białka na powierzchni HSV, wskazuje, że dana osoba jest zakaźna. Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B jest badany w diagnostyce różnicowej zapalenia wątroby i może być wykrywany w wysokich stężeniach w surowicy podczas ostrego lub przewlekłego zakażenia HBV. Na wczesnym etapie zakażenia antygen ten może nie być obecny, a na późniejszym etapie zakażenia może być niewykrywalny, ponieważ jest usuwany przez gospodarza.
Specyficzność
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (serotypy adw, ayw, adr)
Immunogen
Antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg)
Zastosowanie
Sugerowane pary przeciwciał MABX8271-1KC (znakowanie) i MABX8272-1KC (powlekanie)
Wykrywanie HBsAg przy użyciu mysiego monoklonalnego anty-HBsAg, nr kat. MABX8272-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i Lateral Flow Assay.
Research Category
Infectious Diseases
Jakość
Detect HBsAg using mouse monoclonal Anti-HBsAg, Cat No MABX8272-1KC, validated for use in ELISA
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 0,05% NaN3
Ion-exchange chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany