SAB4700768
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HB3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
hepatitis B virus
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specificity of the antibody HB3 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB3 does not cross-block with the antibody HB5.
Immunogen
Cechy i korzyści