R2655
Anti-Rabbit IgG, Native antibody, Mouse monoclonal
clone RabT-50, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
RabT-50, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
spodziewany brak reakcji z
human, rat, chicken, cat, bovine, monkey, goat, pig, horse
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 10 ng of non-reduced rabbit IgG (Cat. No. I5006) per lane
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?