Key Documents
R1131
Anti-Rabbit IgG (whole molecule) antibody produced in goat
whole antiserum
Synonim(y):
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
whole antiserum
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
zawiera
15 mM sodium azide
metody
indirect ELISA: 1:150,000
quantitative precipitin assay: 15.0 mg/mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Uwaga dotycząca przygotowania
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1