Kluczowe dokumenty
MABX8291
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBcAg), (1 mg)
clone 1, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
Hepatitis B core antigen
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1, monoclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
virus, hepatitis B virus (Core Ag)
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG2a
Opis ogólny
Antygen rdzeniowy wirusa zapalenia wątroby typu B jest wskaźnikiem aktywnej replikacji wirusa HBV. Wykrywanie HBcAg wraz z HBeAg jest sugerowanym dodatkiem w czasach, gdy/jeśli HBsAg może być niewykrywalny.
Specyficzność
Antygen rdzeniowy wirusa zapalenia wątroby typu B (serotypy adw, ayw)
Immunogen
Rekombinowany HBcAg pełnej długości
Zastosowanie
Wykrywaj HBcAg przy użyciu mysiego monoklonalnego anty-HBcAg, nr kat. MABX8291-1KC, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i Laterla Flow Assay.
Research Category
Infectious Diseases
Jakość
Detect HBcAg using mouse monoclonal Anti-HBcAg, Cat No MABX8291-1KC, validated for use in ELISA
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM Tris-HCl, pH 8,0, 0,05% NaN3
Affinity chromotography purification
Przechowywanie i stabilność
2-8C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany