13022AST
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Astec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
opis
HPLC column
linia produktu
Astec®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Astec®
Parametry
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
macierz
high-purity silica gel particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
ristocetin A glycopeptide phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
operating pH range
3.5-6.8
metoda separacji
chiral
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Bonded phase: Ristocetin A
- Operating pH range: 3.5 - 6.8
- Particle diameter: 5, 10 or 16 μm
- Pore size: 100 Å
CHIROBIOTIC FAQs
CHIROBIOTIC Reference Bibliography
Chiral Product Literature
Informacje prawne
Zastosowanie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.