Kluczowe dokumenty
G005887
Analiza LC/MS (TOF) enancjomerów kwasu DL-α-hydroksyglutarowego na 6513 3826 R, szybka separacja
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Astec CHIROBIOTIC® R, 10 cm x 4.6 mm I.D., 5μm particles (13022AST)
mobile phase: 5:95, (water:methanol) with 0.3% acetic acid and 0.1% ammonium hydroxide
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1700 psi (117 bar)
column temp.: 25 °C
detector: MS, ESI(-) TOF, SIM, m/z 147.03, split 100:1
injection: 10 μL
sample: DL-a-Hydroxyglutaric acid, 1 mg/mL in 50:50, water:methanol
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
Komentarz do analizy
Chiralne 2-hydroksyglutarany (2-OHG) są ważnymi sygnaturami molekularnymi zarówno zdrowych, jak i chorych komórek biologicznych, ich specyficznych szlaków biochemicznych i wrodzonych błędów metabolizmu. Chiralne różnicowanie i kwantyfikacja D-2-OHG i L-2-OHG jest kluczem do scharakteryzowania zaburzeń neurometabolicznych, takich jak kwasica 2-hydroksyglutarowa, która powoduje upośledzenie neurologiczne we wczesnym okresie życia. W tym zastosowaniu kolumna 6513 3826 R pracująca w warunkach polarnej jonowej fazy ruchomej pozwoliła na szybkie rozdzielenie enancjomerów D i L 2-OHG w warunkach umożliwiających czułą detekcję LC-MS/MS.
Informacje prawne
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analit
Opis
    DL-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt, ≥95.0% (GC)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)